항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
F4, monoclonal
분자량
antigen 170-180 kDa
포함
15 mM sodium azide
종 반응성
hamster, human
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using human kidney sections
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable using cell-surface RIA
western blot: suitable
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ABCB1(5243)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
면책조항
Not finding the right product?
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
문서
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.