P7737
Greiner CELLSTAR® dish
diam. × H 145 mm × 20 mm, vented
동의어(들):
cell culture dish, cell culture plate, cell culture plates, Greiner CELLSTAR® cell culture dishes
크기 선택
₩275,167
크기 선택
About This Item
₩275,167
추천 제품
material
polystyrene
round
무균
sterile
특징
lid
포장
case of 120 ea (Internal packs of 5)
제조업체/상표
Greiner CELLSTAR® 639160
직경 × 높이
145 mm × 20 mm
접시 용량
240 mL
접시 직경
145 mm
표면적
143 cm^2
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특징 및 장점
- Greiner CELLSTAR™ dishes are manufactured from highly transparent crystal clear polystyrene for optimal microscopic examinations.
- Surface treated for optimal cell attachment and maximum cell proliferation.
- Vented - to facilitate optimal gas exchange.
- Dishes are stackable and provide a convenient space-saving option.
- Free from detectable RNA, DNA, endotoxins, and human DNA.
- Pyrogen-free and non-cytotoxic.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객