주요 문서
P6649
Millipore
Protein A–Sepharose 6MB
aqueous ethanol suspension
동의어(들):
Protein A–Agarose macrobeads
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 ML
₩507,196
5 ML
₩1,761,837
₩507,196
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 ML
₩507,196
5 ML
₩1,761,837
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106500
NACRES:
NA.56
₩507,196
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
양식
aqueous ethanol suspension
라벨링 범위
~1 mg per mL
기질 활성
cyanogen bromide
기질 부착
amino
기질 스페이서
1 atom
용량
~6 mg/mL binding capacity (human IgG)
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
P6649-10ml′s updated product number is GE17-0469-01
애플리케이션
Protein A-Sepharose is used for affinity chromatography, antibody purification and characterization, immunoaffinity matrices, protein chromatography, protein A, G and L resins, and recombinant protein expression and analysis. Protein A-Sepharose has been used to develop strategies for investigating protein interactions, to improve the detection of celiac disease, and to study diabetes in children.
Protein A–Sepharose 6MB has been used in immunoprecipitation.[1][2][3]
물리적 형태
Suspension in 20% ethanol
법적 정보
Sepharose is a trademark of Cytiva
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
100.4 °F
Flash Point (°C)
38 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)