P6188
Prostaglandin I2 sodium salt
≥96% (HPLC), synthetic, powder
동의어(들):
(5Z,9α,11α,13E,15S)-6,9-Epoxy-11,15-dihydroxyprosta-5,13-dien-1-oic acid sodium salt, Epoprostenol sodium salt, PGI2-Na, Prostacyclin sodium salt
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
분석
≥96% (HPLC)
양식
powder
색상
white to off-white
solubility
H2O: 1 mg/mL (Hydrolyzes to 6-ketoprostaglandin F1α in aqueous solution.)
ethanol: 50 mg/mL
작용기
carboxylic acid
hydroxyl
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCC[C@H](O)/C=C/[C@H]1[C@H](O)C[C@@](O/2)([H])[C@]1([H])CC2=C\CCCC(O)=O.[Na]
InChI
1S/C20H32O5.Na/c1-2-3-4-8-15(21)10-11-16-17(22)12-18-20(16)14(13-25-18)7-5-6-9-19(23)24;/h7,10-11,15-18,20-22H,2-6,8-9,12-13H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b11-10+,14-7-;/t15-,16-,17+,18-,20+;/m0./s1
InChI key
OURCVRVJQMLUNA-QFDVFERUSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)