주요 문서
P5806
Sigma-Aldrich
Pasteurella multocida toxin
lyophilized powder
동의어(들):
PMT
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 VIAL
₩990,437
₩990,437
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 VIAL
₩990,437
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩990,437
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
무균
sterile-filtered
Quality Level
양식
lyophilized powder
포장
vial of 50 μg toxin (Also contains 10 mM Tris, 0.1 M NaCl, and 0.1% sucrose, pH 8.3.)
저장 온도
−20°C
생화학적/생리학적 작용
Pasteurella multocida toxin (PMT) is a bacterial protein toxin produced by few P. multocida serotype A and D strains. It acts as an effective mitogen in numerous cell types in vitro.[1] PMT inhibits osteoblast differentiation by activating the Rho/Rho-associated coiled-coil containing protein kinase (Rho/ROCK) pathway.[2] Infections of PMT cause atrophic rhinitis in pigs and by local dermatonecrosis, respiratory disease in cattle and rabbits. PMT is also a pathogenic agent of dermatonecrosis and bacteremia in humans.[3]
특징 및 장점
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the G Proteins (Heterotrimeric) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Regulation of osteoblast differentiation by Pasteurella multocida toxin (PMT): a role for Rho GTPase in bone formation
Harmey D, et al.
Journal of Bone and Mineral Research, 19(4), 661-670 (2004)
The Pasteurella multocida toxin is encoded within a lysogenic bacteriophage
Pullinger GD, et al.
Molecular Microbiology, 51(1), 255-269 (2004)
Pleiotropic effects of Pasteurella multocida toxin are mediated by Gq-dependent and-independent mechanisms involvement of Gq but not G11
Zywietz A, et al.
The Journal of biological chemistry, 276(6) (2001)
문서
고리형 AMP(cAMP), 고리형 GMP(cGMP), 고리형 ADP-리보스를 포함하여 고리형 뉴클레오타이드는 GPCR 활성화에 의해 개시된 세포내 이벤트의 2차 전달자로서 광범위하게 연구되었습니다. cAMP는 주로 cAMP 의존성 단백질 인산화효소(PKA)의 활성화를 통해 모든 진핵생물 세포에서 세포 기능을 변형시키지만 cAMP 개폐 이온 채널 및 cAMP에 의해 직접 활성화되는 구아닌 뉴클레오타이드 교환 인자를 통해서도 변형시킵니다.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.