주요 문서
P5243
Sigma-Aldrich
Anti-PERP antibody produced in rabbit
~0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-PIGPC1, Anti-THW
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~21 kDa
종 반응성
human
농도
~0.5 mg/mL
기술
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PERP(64065)
면역원
synthetic peptide corresponding to amino acids 175-193 of human PERP.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)