P5178
Phenobarbital sodium salt
동의어(들):
5-Ethyl-5-phenyl-2,4,6-trioxohexahydropyrimidine sodium salt, 5-Ethyl-5-phenylbarbituric acid sodium salt, Luminal sodium salt, Sodium 5-ethyl-5-phenylbarbiturate
About This Item
추천 제품
양식
powder
약물 제어
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
solubility
H2O: 1 g/mL
ethanol: 100 mg/mL
주관자
Bayer
SMILES string
[Na+].CCC1(C(=O)NC([O-])=NC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O3.Na/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(15)13-11(17)14-10(12)16;/h3-7H,2H2,1H3,(H2,13,14,15,16,17);/q;+1/p-1
InChI key
WRLGYAWRGXKSKG-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)