문서
P5028
Sigma-Aldrich
Parathyroid hormone from bovine parathyroid
동의어(들):
PTH bovine, Parathormone bovine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C416H677N125O126S2
CAS Number:
Molecular Weight:
9509.72
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
형태
solid
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable