문서
P4896
Sigma-Aldrich
Pararosaniline acetate
동의어(들):
Basic Parafuchsin, Basic Red 9, Magenta O
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H17N3 · C2H4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
347.41
색상 지수 번호:
42500
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
mp
203 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(O)=O.Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3\C=CC(=N)C=C3
InChI
1S/C19H17N3.C2H4O2/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;1-2(3)4/h1-12,20H,21-22H2;1H3,(H,3,4)
InChI key
YIXIVOYGLPFDCY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
This is the pure, principal component of mixtures commonly referred to as Basic Fuchsin.
법적 정보
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
교체됨