P4623
Anti-phospho-Interferon-α Receptor Type I (pSer535/pSer539) Subunit 1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-phospho-IFNα Receptor Type I (pSer535/pSer539) Subunit 1, Anti-phospho-IFNARI
크기 선택
₩865,389
크기 선택
About This Item
₩865,389
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
rat, mouse, bovine, human
기술
western blot: 1:1,000 using using FLAG® immunoprecipitates from HEK 293 cells transfected with Mock, IFNAR1 wild type, or IFNAR1 S535A and S539A mutants
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer535/pSer539)
유전자 정보
human ... IFNAR1(3454)
mouse ... Ifnar1(15975)
rat ... Ifnar1(288264)
면역원
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터