생물학적 소스
Streptomyces clavuligerus
항생제 활성 스펙트럼
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
동작 모드
cell wall synthesis | interferes
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[K+].[H][C@@]12CC(=O)N1[C@@H](C([O-])=O)C(\O2)=C\CO
InChI
1S/C8H9NO5.K/c10-2-1-4-7(8(12)13)9-5(11)3-6(9)14-4;/h1,6-7,10H,2-3H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/b4-1-;/t6-,7-;/m1./s1
InChI key
ABVRVIZBZKUTMK-JSYANWSFSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable