설명
thin walls
무균
non-sterile
특징
RNase and DNase free
포장
pkg of 1,000 tubes
case of 10 packs
제조업체/상표
MBP 3412
기술
PCR: suitable
용적
0.2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Reaching into a bulk bag of tubes can cause contamination; PurePak packaging solves this problem by dividing tubes into ten separate PurePaks. PurePaks can be opened as needed to protect unused tubes from contamination. Thin walled tubes are precision-molded with premium, non-wettable polypropylene and receive multi-point, quality inspections to ensure unsurpassed performance. Certified Rnase-, DNase- and pyrogen-free.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.