주요 문서
P2990
Sigma-Aldrich
Prion PrP N-Terminal Peptide Fragment 79-97
solid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
solid
분자량
27-30 kDa
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... PRNP(5621)
Amino Acid Sequence
Gly-Gln-Gly-Gly-Gly-Thr-His-Ser-Gln-Trp-Asn-Lys-Pro-Ser-Lys-Pro-Lys-Thr-Asn
생화학적/생리학적 작용
N-terminal fragment of the protease resistant prion protein (PrP).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)