클론
NM11, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 300 kDa
종 반응성
mouse, rat, human, mink, monkey
농도
~2 mg/mL
기술
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 10-20 μg/mL using human 293 embryonal kidney cells
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... KAT2B(8850)
mouse ... Kat2b(18519)
rat ... Pcaf(301164)
일반 설명
특이성
면역원
생화학적/생리학적 작용
KAT2B (lysine acetyltransferase 2B) possess histone acetyltransferase (HAT) activity and is thus known to regulate transcription process. Acetylation also influences the chromatin structure. Lysine acetylation significantly contributes to protein modification. It is essential for establishing protein function by altering its structure, activity and molecular interaction.
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)