P206
Philanthotoxin 343 tris(trifluoroacetate) salt
solid
동의어(들):
PhTX-343, S-N-[3-[[4-[(3-Aminopropyl)amino]butyl]amino]propyl]-4-hydroxy-α-[(1-oxobutyl)amino]-benzenepropanamide tris-trifluoroacetate
About This Item
양식
solid
색상
light yellow-green
solubility
methanol: >8 mg/mL (solutions should be freshly prepared.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
OS(=O)(=O)C(F)(F)F.OS(=O)(=O)C(F)(F)F.OS(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C23H41N5O3.3CHF3O3S/c1-2-7-22(30)28-21(18-19-8-10-20(29)11-9-19)23(31)27-17-6-16-26-14-4-3-13-25-15-5-12-24;3*2-1(3,4)8(5,6)7/h8-11,21,25-26,29H,2-7,12-18,24H2,1H3,(H,27,31)(H,28,30);3*(H,5,6,7)/t21-;;;/m0.../s1
InChI key
QTCLKBFOFGTNMC-YDULTXHLSA-N
유전자 정보
rat ... Chrm2(81645) , Chrm3(24260)
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
주의사항
재구성
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.