주요 문서
P1710
Sigma-Aldrich
(±)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H10N2O2 · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
203.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥98%
mp
265 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].OC(=O)C1CNCCN1
InChI
1S/C5H10N2O2.2ClH/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4;;/h4,6-7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H
InChI key
WNSDZBQLMGKPQS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Intermediate for synthesis of neuroactive compounds
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)