주요 문서
P107
Sigma-Aldrich
N6-(2-Phenylethyl)adenosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H21N5O4
CAS Number:
Molecular Weight:
371.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
solid
solubility
0.1 M NaOH: soluble
H2O: very slightly soluble
ethanol: moderately soluble
SMILES string
OCC1OC(C(O)C1O)n2cnc3c(NCCc4ccccc4)ncnc23
InChI
1S/C18H21N5O4/c24-8-12-14(25)15(26)18(27-12)23-10-22-13-16(20-9-21-17(13)23)19-7-6-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,9-10,12,14-15,18,24-26H,6-8H2,(H,19,20,21)
InChI key
LGZYEDZSPHLISU-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ADORA1(134)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Selective A1 adenosine receptor agonist.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Debora Bencivenga et al.
Molecular oncology, 15(4), 915-941 (2020-12-15)
CDKN1B haploinsufficiency promotes the development of several human cancers. The gene encodes p27Kip1 , a protein playing pivotal roles in the control of growth, differentiation, cytoskeleton dynamics, and cytokinesis. CDKN1B haploinsufficiency has been associated with chromosomal or gene aberrations. However