주요 문서
P0183
Finnpipette® pipette tips
Finntip 10, non-sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
material
red
red tip
무균
non-sterile
특징
barrier: no
포장
pack of 100 ea (Bulk packed)
제조업체/상표
Finn 9402151
길이
15 cm
최대 용적
10 mL
용적 범위
1-10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)