생물학적 소스
Streptomyces platensis
분석
≥90% (HPLC)
양식
solid
색상
white to beige
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear, colorless
항생제 활성 스펙트럼
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
동작 모드
enzyme | inhibits
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1C=C[C@]2(C[H])[C@H]3CC[C@@](O3)([H])C2C1CCC(CNC4=C(O)C=CC(C(O)=O)=C4O)=O
InChI
1S/C22H25NO7/c1-22-9-8-14(25)12(18(22)16-6-7-17(22)30-16)3-2-11(24)10-23-19-15(26)5-4-13(20(19)27)21(28)29/h4-5,8-9,12,16-18,23,26-27H,2-3,6-7,10H2,1H3,(H,28,29)/t12?,16-,17+,18?,22+/m0/s1
InChI key
IGBNLKVUOHQLTO-MBQNLBDGSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Mode of action: Selectively inhibits lipid biosynthesis by targeting FabF/B within the fatty acid synthesis pathway.
Antimicrobial spectrum: Gram-positive bacteria.
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터