추천 제품
solubility
formic acid: 50 mg/mL, very slightly hazy, orange to very deep orange
항생제 활성 스펙트럼
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
동작 모드
protein synthesis | interferes
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Ca++].CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)C3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1[O-])C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O.CN(C)[C@H]5[C@@H]6[C@@H](O)C7C(=C(O)[C@]6(O)C(=O)C(C(N)=O)=C5[O-])C(=O)c8c(O)cccc8[C@@]7(C)O
InChI
1S/2C22H24N2O9.Ca/c2*1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;/h2*4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31);/q;;+2/p-2/t2*12?,13-,14+,17+,21-,22+;/m11./s1
InChI key
KIPLYOUQVMMOHB-JOFVZRTQSA-L
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable