주요 문서
N9755
Sigma-Aldrich
Bis(4-nitrophenyl) carbonate
동의어(들):
4-Nitrophenyl carbonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(O2NC6H4O)2CO
CAS Number:
Molecular Weight:
304.21
Beilstein:
1892897
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
mp
136-139 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C13H8N2O7/c16-13(21-11-5-1-9(2-6-11)14(17)18)22-12-7-3-10(4-8-12)15(19)20/h1-8H
InChI key
ACBQROXDOHKANW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reagent for the synthesis of 4-nitrophenyl active esters of amino acids. Used in the preparation of symmetrical and unsymmetrical ureas.
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)