주요 문서
N6409
Sigma-Aldrich
NFκB (c-Rel) Control Peptide
~1 mg/mL, buffered aqueous solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
buffered aqueous solution
Quality Level
농도
~1 mg/mL
저장 온도
−20°C
애플리케이션
For use as a blocking peptide for anti-NFκB(c-Rel) subunit.
물리적 형태
Solution in 0.02 M potassium phosphate buffer, pH 7.2, containing 0.15 M NaCl and 0.01% sodium azide.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)