주요 문서
N6260
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl phosphate di(2-amino-2-ethyl-1,3-propanediol) salt
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4OP(O)(OH)2 · (C5H14NO2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
457.41
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
분석
≥97%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCC(N)(CO)CO.CCC(N)(CO)CO.OP(O)(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
호환 제품
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)