About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H15NO8
CAS Number:
Molecular Weight:
301.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥98%
저장 온도
−20°C
SMILES string
OCC1OC(Oc2cccc(c2)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable