주요 문서
N6000
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-TR phosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H15ClNO5P
CAS Number:
Molecular Weight:
391.74
Beilstein:
6666070
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
powder
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cc1cc(Cl)ccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP(O)(O)=O
InChI
1S/C18H15ClNO5P/c1-11-8-14(19)6-7-16(11)20-18(21)15-9-12-4-2-3-5-13(12)10-17(15)25-26(22,23)24/h2-10H,1H3,(H,20,21)(H2,22,23,24)
InChI key
SHTFMUPUBYXPCD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Substrate for the histochemical demonstration of acid and alkaline phosphatase.
관련 제품
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Alexander Apschner et al.
Disease models & mechanisms, 7(7), 811-822 (2014-06-08)
In recent years it has become clear that, mechanistically, biomineralization is a process that has to be actively inhibited as a default state. This inhibition must be released in a rigidly controlled manner in order for mineralization to occur in