주요 문서
N5387
Sigma-Aldrich
3-(2-Naphthyl)-D-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H13NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
215.25
Beilstein:
4352384
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N[C@H](Cc1ccc2ccccc2c1)C(O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
3-(2-Naphthyl)-D-alanine is an amino acid derivative that has been used to synthesize cholecystokinin analogues.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Rodriguez, M., et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 26, 245-245 (1991)