주요 문서
N3534
Sigma-Aldrich
Anti-Neurabin I antibody produced in rabbit
whole antiserum
동의어(들):
Anti-Neural-tissue Specific F-actin Binding Protein I, Anti-Protein Phosphatase 1 Regulatory Subunit 9A
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
whole antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
분자량
antigen 123 kDa
포함
0.05% sodium azide
종 반응성
rat
기술
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Neurabin I is expressed in the central nervous system of rats.
면역원
recombinant coiled-coil domain of rat neurabin I.
생화학적/생리학적 작용
Neurabin I has a role in the assembly of F-actin. It has been shown to be associated with stimulation of hepatocarcinogenesis in rats.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Anna Kakehashi et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 119(1), 61-72 (2010-10-12)
In the present study, protein lysates from microdissected glutathione S-transferase placental-form-positive (GST-P(+)) foci and hepatocellular carcinomas from livers of rats treated with N-diethylnitrosamine followed by phenobarbital at doses of 0 and 500 ppm in the diet for 10 and 33