문서
N3127
Sigma-Aldrich
Tris(4-nitrophenyl) phosphate
동의어(들):
Phosphoric acid tri(4-nitrophenyl ester)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H12N3O10P
CAS Number:
Molecular Weight:
461.28
Beilstein:
1898010
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)Oc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)cc1