주요 문서
N2257
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl 1-thio-β-D-galactopyranoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H15NO7S
CAS Number:
Molecular Weight:
317.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
저장 온도
−20°C
SMILES string
OCC1OC(Sc2ccc(cc2)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)