주요 문서
N1632
Sigma-Aldrich
Ninhydrin Reagent solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
제품 N1632은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
solution
Quality Level
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
For the manual determination of most primary and secondary amines and amino acids.
Not intended for use as a chromatography spray or dipping reagent.
기타 정보
Ninhydrin and hydrindantin in DMSO and lithium acetate buffer, pH 5.2.
주의사항
For best results, store under nitrogen in the refrigerator after use.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Amino acid analysis: aqueous dimethyl sulfoxide as solvent for the ninhydrin reaction.
S Moore
The Journal of biological chemistry, 243(23), 6281-6283 (1968-12-10)