설명
anionic
분석
~98%
양식
powder
유통기한
limitedshelf life, expiry date on the label
분자량
230.30 g/mol
기술
protein purification: suitable
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C9H20O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(10,11)12;/h2-9H2,1H3,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
RUYRDULZOKULPK-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable