주요 문서
N0501
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl propionate
동의어(들):
Propionic acid 2-naphthyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
200.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
solid
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCC(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H12O2/c1-2-13(14)15-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)9-12/h3-9H,2H2,1H3
InChI key
KVMXEPJRCAPKJL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)