문서
MTCB6502W
MTC Bio Weigh Boat
diamond white, capacity 30 mL, L × W 65 mm × 85 mm
동의어(들):
weighing dish
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.35
material
diamond white
polystyrene
포장
pack of 500 ea
제조업체/상표
MTC Bio B6502W
길이 × 너비
65 mm × 85 mm
용량
30 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Weigh Boat, white, 30ml, 65 x 85mm, diamond shaped, 500/pk
특징 및 장점
  • Antistatic and biologically inert
  • Smooth surface / rounded corners
  • Recessed corners; precise pouring
  • White or black for visual contrast
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio