문서
Z741008
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube without rim
capacity 50 mL, O.D. × L 25 mm × 150 mm, round bottom
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121700
NACRES:
NB.11
material
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
무균
non-sterile
특징
graduations: no
Push fit
포장
pack of 50 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
O.D. × L
25 mm × 150 mm
용량
50 mL
튜브 직경
25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. Without rim.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC