₩68,005
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
추천 제품
material
clear
polystyrene
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
MTC™ Bio B1200-7
길이 × 너비 × 깊이
3 1/2 in. (8.9 cm) × 2 9/16 in. (6.5 cm) × 1 in. (2.5 cm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Blot Box, 3 1/2 x 2 9/16 x 1in. (8.9 x 6.5 x 2.5cm), 5/pk
These Blot boxes are correctly matched to common blot sizes, enabling more blots to fit on shakers/rockers while keeping reagent and antibody usage to an absolute minimum. All corners are formed at 90˚ angles and the bottom surface is uniformly flat, further reducing consumption of costly reagents and antibodies. Black Blot boxes are light-blocking opaque for use with light sensitive samples.
애플리케이션
Mini-Protein Gels
특징 및 장점
- A perfect box for every blot
- Reduce antibody usage
- Hinged lid minimizes evaporation
- For halves, wholes, strips or minis
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.