문서
MTCA8815
MTC Bio Blu-Lite UHC Autoradiography Flim
W × L 8 in. × 10 in.
동의어(들):
blotting film, western imaging film
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105341
NACRES:
NB.15
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
MTC Bio A8815
너비 × 길이
8 in. × 10 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Blu-Lite UHC Autoradiography film, 8x10in, 100 sheets/box
특징 및 장점
  • Medium/dark blue base
  • Ideal for chemiluminescence
  • Ultra-high contrast
  • Ideal for 14C, 32P, 33P, 125I, and 35S
법적 정보
Blu-Lite is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio