₩153,062
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
추천 제품
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
MTC™ Bio A8000B
너비 × 길이
25 in. (64 cm) × 35 in. (89 cm)
capacity × L
12-14 gal (45-52 L)
일반 설명
Bowtie™ Biohazard Bin, with hands-free foot pedal, 12-14 gallon capacity (45-52 liters), 10 x 14 x 19in., (25 x 35 x 48cm, W x L x H), PP, attached lid, 1/ea
특징 및 장점
- Drawstring for instant closure
- 12-16 gallon capacity, 25 x 35in.
- (45-60 liter capacity, 64 x 89cm)
- Color changing sterilization indicator
- Bags fit perfect in Biohazard Bin
- Bin has a hands-free foot pedal operated lid
법적 정보
BowTie is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.