주요 문서
MBD0058
Sigma-Aldrich
Phosphate Buffered Saline
1X solution, liquid, pH 7.5, microbial DNA free
동의어(들):
PBS
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 ML
₩31,262
5 X 1 ML
₩117,233
₩31,262
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 ML
₩31,262
5 X 1 ML
₩117,233
About This Item
UNSPSC 코드:
41141527
NACRES:
NA.25
₩31,262
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품명
Phosphate Buffered Saline, DNase free, microbial DNA free, 1X solution, pH 7.5
Quality Level
양식
liquid
특이 활성도
(Microbial DNA free buffer)
포장
pkg of 5X1 mL
pkg of 1 mL
pH
7.5
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
관련 카테고리
일반 설명
Phosphate-buffered saline (PBS) is a buffer solution used in biological research. It is a water-based salt solution containing sodium phosphate, sodium chloride, potassium chloride and potassium phosphate.
애플리케이션
Phosphate buffered saline, DNA and DNase free can be used to resuspend Metapolyzyme, DNA free (MAC4LDF) or other lytic enzyme preparations used before DNA extraction. It is supplied in convenient ready-made, liquid form, in 1 mL tubes suitable for UV irradiation.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)