주요 문서
M9631
Sigma-Aldrich
2′-O-Monosuccinyladenosine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt
~98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H16N5O9P
CAS Number:
Molecular Weight:
429.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
~98%
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC4COP(O)(=O)OC4C3OC(=O)CCC(O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)