분자량
antigen (active form) 88 kDa
antigen (pro-form) 92 kDa
종 반응성
human, mouse
농도
1 mg/mL
기술
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:1,000
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... MMP9(4318)
mouse ... Mmp9(17395)
특이성
면역원
애플리케이션
Immunohistochemistry (1 paper)
Immunohistochemistry-paraffin (1 paper)
Western Blotting (1 paper)