주요 문서
M7766
Sigma-Aldrich
Methylene Green zinc chloride double salt
동의어(들):
Basic Green 5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H17ClN4O2S · 0.5ZnCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
433.00
색상 지수 번호:
52020
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, ≥80%
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C(=C3Sc2c1)[N+]([O-])=O)=[N+](/C)C.CN(C)c4ccc5N=C6C=C\C(C(=C6Sc5c4)[N+]([O-])=O)=[N+](/C)C
InChI
1S/2C16H17N4O2S.4ClH.Zn/c2*1-18(2)10-5-6-11-14(9-10)23-16-12(17-11)7-8-13(19(3)4)15(16)20(21)22;;;;;/h2*5-9H,1-4H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI key
ZGFKRQWRLSADBE-UHFFFAOYSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)