문서
M7268
Sigma-Aldrich
Methoxypolyethylene glycol 5,000
동의어(들):
Methoxypolyethylene glycol Av. Mol. Wt.: 5,000, mono-Methyl polyethylene glycol 5,000
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3O(CH2CH2O)nH
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352207