주요 문서
M6628
Sigma-Aldrich
O-Methylserotonin hydrochloride
crystalline
동의어(들):
3-(2-Aminoethyl)-5-methoxyindole hydrochloride, 5-Methoxytryptamine hydrochloride, Mexamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14N2O · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
226.70
Beilstein:
3717598
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
양식
crystalline
mp
245-250 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
InChI
1S/C11H14N2O.ClH/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11;/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3;1H
InChI key
TXVAYRSEKRMEIF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Nonselective serotonin receptor agonist that lacks affinity for the 5-HT3 receptor.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Phedias Diamandis et al.
Nature chemical biology, 3(5), 268-273 (2007-04-10)
The identification of self-renewing and multipotent neural stem cells (NSCs) in the mammalian brain holds promise for the treatment of neurological diseases and has yielded new insight into brain cancer. However, the complete repertoire of signaling pathways that governs the