주요 문서
M6562
Greiner 96 well 1 x 8 strip plates
high binding
동의어(들):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩1,134,161
₩1,134,161
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩1,134,161
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
clear polystyrene (plate strips)
conical bottom clear polystyrene wells
₩1,134,161
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
clear polystyrene (plate strips)
conical bottom clear polystyrene wells
무균
non-sterile
특징
lid: no
포장
case of 100
제조업체/상표
Greiner 705071
최대 용적
346 μL
크기
96 wells
작업 용적
300 μL
결합 유형
high binding surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
MICROLON® 600, 96W 12xC8 Strip Microplate, working volume 20-300 μL; total well volume 346 μL.
기타 정보
96 well solid C-bottom microplate in white frame, C8 strips mounted in frame, high-binding, no lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm.
적합성
UsefμL in immunological assays. MICROLON 600 is a hydrophobic medium binding surface that will bind up to 600 ng/cm2 of non-polar proteins and peptides. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
법적 정보
MICROLON is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)