M6403
(±)-3,4-Methylenedioxymethamphetamine hydrochloride
동의어(들):
(±)-MDMA hydrochloride, DL-3,4-Methylenedioxymethamphetamine, DL-MDMA hydrochloride, Ecstasy, XTC hydrochloride
About This Item
추천 제품
Quality Level
약물 제어
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solubility
H2O: soluble
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
SMILES string
Cl[H].CNC(C)Cc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-8(12-2)5-9-3-4-10-11(6-9)14-7-13-10;/h3-4,6,8,12H,5,7H2,1-2H3;1H
InChI key
LUWHVONVCYWRMZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)