M5698
Anti-MIB2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Mindbomb homolog 2, Anti-Novel zinc finger protein, Anti-Novelzin, Anti-Skeletrophin, Anti-Zinc finger ZZ type with ankyrin repeat domain protein 1
About This Item
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~110 kDa
종 반응성
human, rat
기술
western blot: 1:500-1:1,000 using lysates of rat skeletal muscle
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MIB2(142678)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터