주요 문서
M2152
Sigma-Aldrich
α-D(+)Mannose 1-phosphate dipotassium salt
≥95%
동의어(들):
α-D-Mannopyranosyl phosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H11O9PK2
CAS Number:
Molecular Weight:
336.32
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
synthetic (organic)
분석
≥95%
양식
powder
저장 온도
−20°C
SMILES string
[K].OCC1OC(OP(O)(O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C6H13O9P.K.H/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;
InChI key
LZAGABZLMGLWOO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)