분석
≥98% (TLC)
형태
powder
약물 제어
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
색상
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
주관자
Wyeth
SMILES string
OC1(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC=CC=C3C4=NCCN14
InChI
1S/C16H13ClN2O/c17-12-7-5-11(6-8-12)16(20)14-4-2-1-3-13(14)15-18-9-10-19(15)16/h1-8,20H,9-10H2
InChI key
ZPXSCAKFGYXMGA-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531) , SLC6A4(6532)
rat ... Htr1a(24473) , Htr2a(29595) , Slc6a3(24898) , Slc6a4(25553)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges