M1824
MC1568
≥97% (HPLC)
동의어(들):
3-[5-(3-(3-Fluorophenyl)-3-oxopropen-1-yl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl]-N-hydroxy-2-propenamide
크기 선택
크기 선택
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
색상
orange
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cn1c(\C=C\C(=O)NO)ccc1\C=C\C(=O)c2cccc(F)c2
InChI
1S/C17H15FN2O3/c1-20-14(5-6-15(20)8-10-17(22)19-23)7-9-16(21)12-3-2-4-13(18)11-12/h2-11,23H,1H3,(H,19,22)/b9-7+,10-8+
InChI key
QQDIFLSJMFDTCQ-FIFLTTCUSA-N
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
관련 콘텐츠
당사는 유전자 조절 연구 분야에서 표적 식별 및 검증을 위해 전사 인자 조절인자, 염색질 변형 효소 억제제, 작용제/길항제와 같은 여러 저분자 연구 툴을 제공합니다. 이러한 연구 툴 제품군은 아래에 나와 있습니다.