주요 문서
M1811
Greiner 384 well plates, polypropylene
120 μL/well, flat bottom black polypropylene wells
동의어(들):
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩1,047,988
₩1,047,988
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩1,047,988
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
black polypropylene plate
flat bottom black polypropylene wells
polypropylene
₩1,047,988
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
black polypropylene plate
flat bottom black polypropylene wells
polypropylene
무균
non-sterile
특징
lid: no
포장
case of 100
제조업체/상표
Greiner 781209
최대 용적
152 μL
크기
384 wells
작업 용적
145 μL
색상
black
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
384W microplate,with an optimal working volume of 15-145 μL; maximum well capacity of 152 μL.
Multiwell plates from Greiner. Standard microplate footprint. Excellent optical properties. DNAse/RNAse free. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.
기타 정보
384 well flat (F) solid bottom microplate, rounded square well, no lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 150 um.
적합성
Black plates minimize background fluorescence. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)